Anti-S100A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-90136 NB110-90136SS
NOVUNB110-90136EA 554 EUR InStock
NOVUNB110-90136 NOVUNB110-90136SS
Anti-S100A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A12 (S100 calcium binding protein A12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité