Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-97377SSEA 251 EUR InStock
NOVUNB110-97377SS NOVUNB110-97377
Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINB5 (serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité