Anti-ACSL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-99585 NB110-99585SS
NOVUNB110-99585EA 607 EUR InStock
NOVUNB110-99585 NOVUNB110-99585SS
Anti-ACSL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ACSL1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ACSL1. This antibody reacts with human, mouse, rat, primate. The ACSL1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry / Immunofluorescence.
Simple Western,
Type: Primary
Antigen: ACSL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité