Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-106 NB200-106SS
NOVUNB200-106EA 623 EUR InStock
NOVUNB200-106 NOVUNB200-106SS
Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The p19ARF Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to p19ARF. This antibody reacts with mouse. The p19ARF Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: p19ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité