Anti-MYCN Mouse Monoclonal Antibody [clone: NMYC-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB200-109SSEA 251 EUR InStock
NOVUNB200-109SS NOVUNB200-109
Anti-MYCN Mouse Monoclonal Antibody [clone: NMYC-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYCN (v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene neuroblastoma derived homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: NMYC-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité