Anti-LANA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM-A807]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-167 NB200-167SS
NOVUNB200-167EA 518 EUR InStock
NOVUNB200-167 NOVUNB200-167SS
Anti-LANA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM-A807]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LANA2
Clonality: monoclonal
Clone: CM-A807
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité