Anti-CDKN2A Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 12-A1-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-169 NB200-169SS
NOVUNB200-169EA 627 EUR InStock
NOVUNB200-169 NOVUNB200-169SS
Anti-CDKN2A Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 12-A1-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)
Clonality: monoclonal
Clone: 12-A1-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité