Anti-HPGD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-179 NB200-179SS
NOVUNB200-179EA 628 EUR InStock
NOVUNB200-179 NOVUNB200-179SS
Anti-HPGD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The 15-PGDH / HPGD Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to 15-PGDH / HPGD. This antibody reacts with human, mouse, rat. The 15-PGDH / HPGD Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Simple Western,
Type: Primary
Antigen: 15-PGDH/HPGD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité