Anti-NQO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A180]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-209 NB200-209SS
NOVUNB200-209EA 635 EUR InStock
NOVUNB200-209 NOVUNB200-209SS
Anti-NQO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A180]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NQO1 (NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1)
Clonality: monoclonal
Clone: A180
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité