Anti-hnRNP M1-M4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-314 NB200-314SS
NOVUNB200-314EA 566 EUR InStock
NOVUNB200-314 NOVUNB200-314SS
Anti-hnRNP M1-M4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: hnRNP M1-M4
Clonality: monoclonal
Clone: 1D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité