Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB21-1254 NB21-1254SS
NOVUNB21-1254EA 601 EUR InStock
NOVUNB21-1254 NOVUNB21-1254SS
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST3H3 (histone cluster 3, H3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité