Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB21-2077 NB21-2077SS
NOVUNB21-2077EA 612 EUR InStock
NOVUNB21-2077 NOVUNB21-2077SS
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité