Anti-Neurokinin B Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-102 NB300-102SS
NOVUNB300-102EA 611 EUR InStock
NOVUNB300-102 NOVUNB300-102SS
Anti-Neurokinin B Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurokinin B Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité