L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Sodium Potassium ATPase Alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-146 NB300-146SS
NOVUNB300-146EA 739 EUR InStock
NOVUNB300-146 NOVUNB300-146SS
Anti-Sodium Potassium ATPase Alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sodium Potassium ATPase Alpha 1
Clonality: monoclonal
Clone: 464.6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité