Anti-Sodium Potassium ATPase Beta 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-147 NB300-147SS
NOVUNB300-147EA 570 EUR InStock
NOVUNB300-147 NOVUNB300-147SS
Anti-Sodium Potassium ATPase Beta 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 464.8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sodium Potassium ATPase Beta 1
Clonality: monoclonal
Clone: 464.8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité