Anti-NF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: McNFn27b]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-154 NB300-154SS
NOVUNB300-154EA 554 EUR InStock
NOVUNB300-154 NOVUNB300-154SS
Anti-NF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: McNFn27b]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NF1 (neurofibromin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: McNFn27b
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité