Anti-NF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-155 NB300-155SS
NOVUNB300-155EA 555 EUR InStock
NOVUNB300-155 NOVUNB300-155SS
Anti-NF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NF1 (neurofibromin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité