Anti-BEST1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: E6-6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-164 NB300-164SS
NOVUNB300-164EA 679 EUR InStock
NOVUNB300-164 NOVUNB300-164SS
Anti-BEST1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: E6-6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BEST1 (bestrophin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: E6-6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité