Anti-Neurokinin B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-201 NB300-201SS
NOVUNB300-201EA 623 EUR InStock
NOVUNB300-201 NOVUNB300-201SS
Anti-Neurokinin B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurokinin B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité