Anti-HIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-203 NB300-203SS
NOVUNB300-203EA 566 EUR InStock
NOVUNB300-203 NOVUNB300-203SS
Anti-HIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIP1 (huntingtin interacting protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité