Anti-FXR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-259 NB300-259SS
NOVUNB300-259EA 554 EUR InStock
NOVUNB300-259 NOVUNB300-259SS
Anti-FXR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FXR2 (fragile X mental retardation, autosomal homolog 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité