Anti-SCARB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-102 NB400-102SS
NOVUNB400-102EA 610 EUR InStock
NOVUNB400-102 NOVUNB400-102SS
Anti-SCARB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCARB2 (scavenger receptor class B, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité