Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-104 NB400-104SS
NOVUNB400-104EA 735 EUR InStock
NOVUNB400-104 NOVUNB400-104SS
Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCARB1 (scavenger receptor class B, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité