Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-105 NB400-105SS
NOVUNB400-105EA 735 EUR InStock
NOVUNB400-105 NOVUNB400-105SS
Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCA1 (ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité