Anti-Endothelial Lipase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-111 NB400-111SS
NOVUNB400-111EA 558 EUR InStock
NOVUNB400-111 NOVUNB400-111SS
Anti-Endothelial Lipase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Endothelial Lipase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité