Anti-FASN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-114 NB400-114SS
NOVUNB400-114EA 607 EUR InStock
NOVUNB400-114 NOVUNB400-114SS
Anti-FASN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FASN (fatty acid synthase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité