Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-116 NB400-116SS
NOVUNB400-116EA 580 EUR InStock
NOVUNB400-116 NOVUNB400-116SS
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCE1 (ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité