Anti-Niemann-Pick type C1 Like-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB400-128EA 612 EUR InStock
NOVUNB400-128 NOVUNB400-128SS
Anti-Niemann-Pick type C1 Like-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Niemann-Pick type C1 Like-1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité