Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-135 NB400-135SS
NOVUNB400-135EA 735 EUR InStock
NOVUNB400-135 NOVUNB400-135SS
Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MLXIPL (MLX interacting protein-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité