Anti-APOA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G5G9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-139 NB400-139SS
NOVUNB400-139EA 536 EUR InStock
NOVUNB400-139 NOVUNB400-139SS
Anti-APOA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G5G9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOA5 (apolipoprotein A-V)
Clonality: monoclonal
Clone: 1G5G9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité