Anti-ACAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-141 NB400-141SS
NOVUNB400-141EA 568 EUR InStock
NOVUNB400-141 NOVUNB400-141SS
Anti-ACAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACAT1 (acetyl-CoA acetyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité