Anti-Niemann-Pick C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-148 NB400-148SS
NOVUNB400-148EA 655 EUR InStock
NOVUNB400-148 NOVUNB400-148SS
Anti-Niemann-Pick C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Niemann-Pick C1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité