Anti-PDZD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-150 NB400-150SS
NOVUNB400-150EA 542 EUR InStock
NOVUNB400-150 NOVUNB400-150SS
Anti-PDZD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDZD3 (PDZ domain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité