Anti-PDZK1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-151 NB400-151SS
NOVUNB400-151EA 561 EUR InStock
NOVUNB400-151 NOVUNB400-151SS
Anti-PDZK1IP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDZK1IP1 (PDZK1 interacting protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité