Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IU2H10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-156 NB400-156SS
NOVUNB400-156EA 616 EUR InStock
NOVUNB400-156 NOVUNB400-156SS
Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IU2H10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRP1
Clonality: monoclonal
Clone: IU2H10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité