Anti-LXR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-157 NB400-157SS
NOVUNB400-157EA 626 EUR InStock
NOVUNB400-157 NOVUNB400-157SS
Anti-LXR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LXR
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité