Anti-Macrophage Scavenger Receptor I Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB400-159SSEA 251 EUR InStock
NOVUNB400-159SS NOVUNB400-159
Anti-Macrophage Scavenger Receptor I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Macrophage Scavenger Receptor I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité