Anti-ABCA1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5A1-1422.11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-165 NB400-165SS
NOVUNB400-165EA 542 EUR InStock
NOVUNB400-165 NOVUNB400-165SS
Anti-ABCA1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5A1-1422.11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCA1 (ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 5A1-1422.11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité