Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-101 NB500-101SS
NOVUNB500-101EA 688 EUR InStock
NOVUNB500-101 NOVUNB500-101SS
Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CENPF (centromere protein F, 350/400kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité