Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: PC10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB500-106REA 723 EUR InStock
NOVUNB500-106R
Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: PC10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCNA (proliferating cell nuclear antigen)
Clonality: monoclonal
Clone: PC10
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité