Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-170 NB500-170SS
NOVUNB500-170EA 735 EUR InStock
NOVUNB500-170 NOVUNB500-170SS
Anti-MKI67 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MKI67 (marker of proliferation Ki-67)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité