Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-171-A NB500-171-B
NOVUNB500-171-AEA 660 EUR InStock
NOVUNB500-171-A NOVUNB500-171-B
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Histone H3 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Drosophila, Plant, Xenopus.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:300
Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité