Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60.11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-205 NB500-205SS
NOVUNB500-205EA 523 EUR InStock
NOVUNB500-205 NOVUNB500-205SS
Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60.11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC5 (baculoviral IAP repeat containing 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 60.11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité