Anti-CASP7 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Mch3 1-1-11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-206 NB500-206SS
NOVUNB500-206EA 566 EUR InStock
NOVUNB500-206 NOVUNB500-206SS
Anti-CASP7 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Mch3 1-1-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASP7 (caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: Mch3 1-1-11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité