Anti-CASP9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: LAP6 96-2-22]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-209 NB500-209SS
NOVUNB500-209EA 591 EUR InStock
NOVUNB500-209 NOVUNB500-209SS
Anti-CASP9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: LAP6 96-2-22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASP9 (caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: LAP6 96-2-22
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité