Anti-CASP3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CPP32 4-1-18]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-210 NB500-210SS
NOVUNB500-210EA 594 EUR InStock
NOVUNB500-210 NOVUNB500-210SS
Anti-CASP3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CPP32 4-1-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASP3 (caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: CPP32 4-1-18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité