Anti-CHAF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: SS 24 1-68]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-211 NB500-211SS
NOVUNB500-211EA 506 EUR InStock
NOVUNB500-211 NOVUNB500-211SS
Anti-CHAF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: SS 24 1-68]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHAF1B (chromatin assembly factor 1, subunit B (p60))
Clonality: monoclonal
Clone: SS 24 1-68
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité