Anti-TRPM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-243 NB500-243SS
NOVUNB500-243EA 554 EUR InStock
NOVUNB500-243 NOVUNB500-243SS
Anti-TRPM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRPM7 (transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité