Anti-CALR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-101 NB600-101SS
NOVUNB600-101EA 654 EUR InStock
NOVUNB600-101 NOVUNB600-101SS
Anti-CALR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALR (calreticulin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité