Anti-PMAIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 114C307.1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-1159EA 671 EUR InStock
NOVUNB600-1159
Anti-PMAIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 114C307.1]
Anticorps
The Noxa Antibody (114C307.1) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Noxa. This antibody reacts with human, mouse, rat. The Noxa Antibody (114C307.1) has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Noxa
Clonality: Monoclonal
Clone: 114C307.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité